Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, カーボーイ、丸型, サニタリーネック, PP
VWR®, カーボーイ、丸型, サニタリーネック, PP
VWR®, カーボーイ、丸型, サニタリーネック, PP
VWR®, カーボーイ、丸型, サニタリーネック, PP
Ideal for bioprocessing applications. Features a sanitary flange (76 mm) that accepts standard TC fittings.
  • Convenient shoulder handles
  • Very good chemical resistance
  • Autoclavable
 : Resin meets US FDA 21 CFR, USP Class VI.
Product Family Options
  • 容量
    Neck-Ø
  • 10 L
    76 mm
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 20 L
    76 mm
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 50 L
    76 mm