Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, ミニブロックヒーター用ブロック
Supplier:   VWR Collection
VWR®, ミニブロックヒーター用ブロック
Supplier:  VWR Collection
Certificates
VWR®, ミニブロックヒーター用ブロック
VWR®, ミニブロックヒーター用ブロック
6 Options Available Below
Product Details & Documents
Product Family Options
Product Information
  • 説明
    Well size
    For
    穴の数
    深さ
    W×D×H
    Availability
    Price
  • Mini block without thermometer well
    Ø 6,4 mm
    0,2 ml tubes
    40
    15,2 mm
    71,1×46,9×26,7 mm
    1 * 1 items
  • Mini block without thermometer well
    Ø 7,9 mm
    0,5 ml tubes
    24
    21 mm
    71,1×46,9×29,2 mm
    1 * 1 items
  • Mini block without thermometer well
    Ø 11,5 mm
    2,0 ml tubes
    15
    30,5 mm
    71,1×46,9×33,0 mm
    1 * 1 items
  • Mini block with thermometer well
    Ø 11,1 mm
    1,5 ml tubes
    15
    30,5 mm
    71,1×46,9×33,0 mm
    1 * 1 items
  • Mini block with thermometer well, not suitable for use with mini block heaters with heated lid
    Ø 17,1 mm
    15 ml tubes
    4
    72,4 mm
    71,1×46,9×55,9 mm
    1 * 1 items
  • Mini block with thermometer well, not suitable for use with mini block heaters with heated lid
    Ø 30,0 mm
    50 ml tubes
    2
    72,4 mm
    71,1×46,9×55,9 mm