Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, マイクロプレートクランプ
VWR®, マイクロプレートクランプ
Microplate clamp, holds 1 standard microplate or 1 deep-well plate, 89×129 mm, Standard/Advanced 3500, 5000, 10000, 15000 shakers
Catalog # 444-2954
Supplier:   VWR Collection
VWR®, マイクロプレートクランプ
Catalog # 444-2954
Supplier:  VWR Collection
VWR®, マイクロプレートクランプ
VWR®, マイクロプレートクランプ
Microplate clamp, holds 1 standard microplate or 1 deep-well plate, 89×129 mm, Standard/Advanced 3500, 5000, 10000, 15000 shakers
Product Details & Documents
Attaches to the relevant universal platform being used with the shaker. For details of universal platforms please see the relevant entries.
Specifications
  • For:
    Standard/Advanced 3500, 5000, 10000, 15000 shakers
  • 説明:
    Microplate clamp, holds 1 standard microplate or 1 deep-well plate, 89×129 mm