Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, ローラーバープラットフォーム
VWR®, ローラーバープラットフォーム
Supplier:   VWR Collection
VWR®, ローラーバープラットフォーム
Supplier:  VWR Collection
Certificates
VWR®, ローラーバープラットフォーム
VWR®, ローラーバープラットフォーム
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Glassware platforms with four clamping bars and rubber mat.
Product Family Options
Product Information
  • 説明
    For
    Availability
    Price
  • Roller bar platform, with 4 adjustable cushioned rollers to hold glassware securely, 457×457 mm, bar size 457 mm
    Standard/Advanced 3500 shakers
    1 * 1 items
  • Roller bar platform, with 4 adjustable cushioned rollers to hold glassware securely, 610×457 mm, bar size 457 mm
    Standard/Advanced 5000 shakers
    1 * 1 items
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    説明
    For
    Availability
    Price
  • 444-2943
    Replacement 457 mm roller bar with mounting hardware
    Use with carrier 444-2940 or platforms 444-2938 / 444-2939