Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, ボトル、ウォーターサンプリング、
VWR®, ボトル、ウォーターサンプリング、
VWR®, ボトル、ウォーターサンプリング、
Supplier:  VWR Collection
Certificates
VWR®, ボトル、ウォーターサンプリング、
VWR®, ボトル、ウォーターサンプリング、
4 Options Available Below
Product Details & Documents
PET, clear, with PP screw caps.
  • Dosed with sodium thiosulphate 18 mg (1,8%)
  • Capped, dosed and irradiated
  • Temperature resistance: –10 to +40 °C
  • Excellent shock resistance
  • Graduated
Ideal for water testing. Lightweight, rigid, durable, space saving bottles. Domed cap with tamper-evident security seal. Clear PET ensures good visibility of the content level.
Specific for UK demand.