Orders LinkContactUsLinkComponent
クランプホルダー、Talon®(タロン
クランプホルダー、Talon®(タロン
0 - 19 mm
Catalog # VWRU21572-658
Supplier:   VWR Collection
クランプホルダー、Talon®(タロン
Catalog # VWRU21572-658
Supplier:  VWR Collection
クランプホルダー、Talon®(タロン
クランプホルダー、Talon®(タロン
0 - 19 mm
Price
$125.00
Log in for availability
1 * 1 items
Product Details & Documents
Building on the upgraded Q-clamp design, this all-position clamp holder allows adjustment at any angle in any plane.
  • Holders are set at 90° to each other connected by a 90° connector for 360° rotation
Specifications
  • Spanning width:
    0 - 19 mm