Orders LinkContactUsLinkComponent
秤量ボート、VWR® (英語)
秤量ボート、VWR® (英語)
Supplier:   VWR Collection
秤量ボート、VWR® (英語)
Supplier:  VWR Collection
Certificates
秤量ボート、VWR® (英語)
秤量ボート、VWR® (英語)
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Thin-walled glass.
  • Very good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Flattened base provides stable rest on balance pan
Ideal for speedy, precise weighing and transfer of samples without loss.
Product Family Options
Product Information
  • 容量
    長さ
    外径
    Availability
    Price
  • 1,6 ml
    40 mm
    15 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items - $591.99
    $591.99
    1 * 1 items
       $591.99
  • 6 ml
    65 mm
    25 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 12 items
    1 * 12 items