Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, オートクレーブ可能なバッグ
VWR®, オートクレーブ可能なバッグ
Autoclavable bag, PE, 75 L, 914×610 mm, 101,6 µm
Catalog # VWRU14232-184
Supplier:   VWR Collection
VWR®, オートクレーブ可能なバッグ
Catalog # VWRU14232-184
Supplier:  VWR Collection
VWR®, オートクレーブ可能なバッグ
VWR®, オートクレーブ可能なバッグ
Autoclavable bag, PE, 75 L, 914×610 mm, 101,6 µm
Price
$270.03
Log in for availability
1 * 50 items
Product Details & Documents
Sturdy, temperature resistant bags, ideal for sterilising animal cages.
  • PE, clear
  • Autoclavable up to 121 °C
  • Highly puncture resistant and impact strength
Specifications
  • 容量:
    75 L
  • 説明:
    Autoclavable bag
  • 長さ×幅:
    914×610 mm
  • Material:
    PE
  • Seq:
    02
  • 厚さ:
    101,6 µm