Orders LinkContactUsLinkComponent
マグネット式スターラーバー、Spinvane® (スピンベーン)
マグネット式スターラーバー、Spinvane® (スピンベーン)
マグネット式スターラーバー、Spinvane® (スピンベーン)
マグネット式スターラーバー、Spinvane® (スピンベーン)
PTFE covered, Alnico V magnetic core. Spinvane® Triangle shaped magnetic stirring bars are designed for stirring in test tubes, centrifuge tubes and micro vials.
  • The wings can also be trimmed to size if needed
  • Autoclave safe
Product Family Options
  • For
  • 1 ml vials
    1 * 1 items
    1 * 1 items - $8.97
    $8.97
    1 * 1 items
       $8.97
  • 3 or 5 ml vials and conical tubes
    1 * 1 items
    1 * 1 items - $8.97
    $8.97
    1 * 1 items
       $8.97