Orders LinkContactUsLinkComponent
ビーカートング、 ステンレス鋼
ビーカートング、 ステンレス鋼
318 mm
Catalog # VWRU82027-374
Supplier:   VWR Collection
ビーカートング、 ステンレス鋼
Catalog # VWRU82027-374
Supplier:  VWR Collection
ビーカートング、 ステンレス鋼
ビーカートング、 ステンレス鋼
318 mm
Price
$125.14
Log in for availability
1 * 1 items
Product Details & Documents
Stainless steel, fibreglass coating. Designed for the safe and simple handling of beakers and similar vessels from 50 to 2000 ml capacities.
Tongs feature a stainless steel construction, a riveted joint, and fibreglass coating for use in high-temperature applications.
Specifications
  • 長さ:
    318 mm