ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® C8-300, HPLC Columns, 5 µm
 :  Avantor
undefined
Avantor® ACE® C8-300, HPLC Columns, 5 µm
 :  Avantor
  • Catalog No:
  • ACE-222-1510
  • ACE-222-1520
  • ACE-222-0510
  • ACE-222-0520
  • ACE-222-1502
  • ACE-222-1501
  • ACE-222-2510
  • ACE-222-2520
  • ACE-222-2504
  • ACE-222-1220
  • ACE-222-0103GD
  • ACE-222-2503
  • ACE-222-0346
  • ACE-222-0110GD
  • ACE-222-2546
  • ACE-222-0302
  • ACE-222-1204
  • ACE-222-1020
  • ACE-222-1046
  • ACE-222-1010
  • ACE-222-1002
  • ACE-222-1546
  • ACE-222-7530
  • ACE-222-7520
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Carbon load:
  • 5,0%
  • 5,0%
  • 5,0%
  • 5,0%
  • 5,0%
  • 5,0%
  • 5,0%
  • 5,0%
  • 5,0%
  • 5,0%
  • 5,0%
  • 5,0%
  • 5,0%
  • 5,0%
  • 5,0%
  • 5,0%
  • 5,0%
  • 5,0%
  • 5,0%
  • 5,0%
  • 5,0%
  • 5,0%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 275 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 400 bar
  • 275 bar
  • 400 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 400 bar
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • USP code:
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • Environmental certification:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
Guard holders and accessories
Frequently Bought Together