ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® CN, HPLC Columns, 3 µm
 :  Avantor
undefined
Avantor® ACE® CN, HPLC Columns, 3 µm
 :  Avantor
  • Catalog No:
  • ACE-114-0102GD
  • ACE-114-2046
  • ACE-114-0546
  • ACE-114-1502
  • ACE-114-0103GD
  • ACE-114-0502
  • ACE-114-1546
  • ACE-114-1046
  • ACE-114-1503
  • ACE-114-1504
  • ACE-114-1003
  • ACE-114-7546
  • Carbon load:
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 276 bar
  • 276 bar
  • 276 bar
  • 276 bar
  • 276 bar
  • 276 bar
  • 276 bar
  • 276 bar
  • 276 bar
  • 276 bar
  • pH range:
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
Guard holders and accessories