ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® Excel® Phenyl, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 3 µm
 :  Avantor
undefined
Avantor® ACE® Excel® Phenyl, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 3 µm
 :  Avantor
  • Catalog No:
  • EXL-115-0302U
  • EXL-115-7546U
  • EXL-115-0503U
  • EXL-115-1003U
  • EXL-115-1046U
  • EXL-115-2546U
  • EXL-115-3502U
  • EXL-115-1503U
  • EXL-115-1546U
  • EXL-115-0502U
  • Carbon load:
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
Guard cartridges, ACE UHPLC guard holder may be required
Frequently Bought Together