Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, アルミニウムホイルディスペンサー
VWR®, アルミニウムホイルディスペンサー
Supplier:   VWR Collection
VWR®, アルミニウムホイルディスペンサー
Supplier:  VWR Collection
Certificates
VWR®, アルミニウムホイルディスペンサー
VWR®, アルミニウムホイルディスペンサー
4 Options Available Below
Product Details & Documents
Pure aluminium 99,0 to 99,5%.
  • Comes in a practical dispenser
  • Available in various widths and thicknesses
  • Roll length to suit various requirements
Ideal for packaging, covering and insulation.
Product Family Options
Product Information
  • 長さ
    厚さ
    Availability
    Price
  • 280 mm
    120 m
    15 µm
    1 * 1 items
  • 430 mm
    120 m
    15 µm
    1 * 1 items
  • 280 mm
    60 m
    30 µm
    1 * 1 items
  • 430 mm
    60 m
    30 µm