VWR®, セルストレイナー
丈夫なナイロンメッシュに等間隔で孔を開けたセルストレーナーは、無菌で使いやすく、初代細胞を素早く分離し、組織から均一な単細胞懸濁液を安定して得るための装置です。分析前に細胞懸濁液や臨床サンプルから塊やゴミを確実に除去し、貴重なフローサイトメトリーやセルソーティングの機器を保護するように設計されています。
- メッシュサイズは3種類、識別しやすいように色分けされています
- ストレーナーのリップが長く、鉗子による無菌的な取り扱いが可能
- 電子線照射による滅菌済みで、すぐに使用できます
- 個別包装
- ほとんどの50mlコニカルチューブにフィット
- DNaseとRNaseを含まず、パイロジェニックではありません
ISO 9001, ISO 13485
: ISO 9001, ISO 13485
丈夫なナイロンメッシュに等間隔で孔を開けたセルストレーナーは、無菌で使いやすく、初代細胞を素早く分離し、組織から均一な単細胞懸濁液を安定して得るための装置です。分析前に細胞懸濁液や臨床サンプルから塊やゴミを確実に除去し、貴重なフローサイトメトリーやセルソーティングの機器を保護するように設計されています。
- メッシュサイズは3種類、識別しやすいように色分けされています
- ストレーナーのリップが長く、鉗子による無菌的な取り扱いが可能
- 電子線照射による滅菌済みで、すぐに使用できます
- 個別包装
- ほとんどの50mlコニカルチューブにフィット
- DNaseとRNaseを含まず、パイロジェニックではありません
ISO 9001, ISO 13485
: ISO 9001, ISO 13485
- Catalog No:
- 732-2757
- 732-2758
- 732-2759
- Environmentally Preferable:
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Environmental certification:
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
Product Family Options
- 説明
Low Manufacturing Impact Specifications
Cat. No.732-2757Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact Specifications
Cat. No.732-2758Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact Specifications
Cat. No.732-2759Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M