Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, クリーンルーム用スリーブプロテクター、
VWR®, クリーンルーム用スリーブプロテクター、
White, 430 mm, +
Catalog # 113-7887
Supplier:   VWR Collection
VWR®, クリーンルーム用スリーブプロテクター、
Catalog # 113-7887
Supplier:  VWR Collection
VWR®, クリーンルーム用スリーブプロテクター、
VWR®, クリーンルーム用スリーブプロテクター、
White, 430 mm, +
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 150 PAIR
Product Details & Documents
Tapered sleeve protectors made from breathable SMS. Ideal for use in cleanroom and ESD environments.
  • Elastic at both ends
  • Folded seams
  • Vacuum packed
Weight: 60 g.
Level I acc. IEST-RP-CC03.3. Suitable for use in ISO Class 5 + 6 cleanroom environments.
Certifications: Type 5/6; Cat. III.
包装: Individually double-bagged with lining.
Specifications
  • Sterile:
    +
  • Colour:
    White
  • 長さ:
    430 mm
  • Cat. No.:
    113-7887
  • Garment application:
    Cleanroom