Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, イマージョンオイル
Immersion oil (8 ml), 1
  630-1808
VWR®, イマージョンオイル
  630-1808
 :  
VWR®, イマージョンオイル
VWR®, イマージョンオイル
Immersion oil (8 ml), 1
 :  
1 * 1 items
Immersion oil is used to increase microscope resolution.
  • For immersing of the lens and specimen
  • Transparent oil with high refractive index
  • Increases the numerical aperture of an objective
  • Pk:
    1
  • 説明:
    Immersion oil (8 ml)