Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, サンプルバイアル
VWR®, サンプルバイアル
Supplier:   VWR Collection
VWR®, サンプルバイアル
Supplier:  VWR Collection
Certificates
VWR®, サンプルバイアル
VWR®, サンプルバイアル
2 Options Available Below
Product Details & Documents
These sample vials are made from PTFE.
  • Ideal for storing aggressive or expensive materials
  • Suitable for small scale reactions at low pressure
  • Tapered inner for easy removal of contents
  • Thick wall construction
Product Family Options
Product Information
  • 容量
    Ø×H
    キャップ付き
    Availability
    Price
  • 25,00 ml
    33×64 mm
    Yes
    1 * 1 items
  • 50,00 ml
    43×78 mm