Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, ブロックヒーター用ヒーティングブロック
VWR®, ブロックヒーター用ヒーティングブロック
Supplier:   VWR Collection
VWR®, ブロックヒーター用ヒーティングブロック
Supplier:  VWR Collection
Certificates
VWR®, ブロックヒーター用ヒーティングブロック
VWR®, ブロックヒーター用ヒーティングブロック
7 Options Available Below
Product Details & Documents
Solid blocks: For use as a low temperature hotplate or for custom drilling.
  • For use as a low-temperature hotplate or for custom drilling
Blocks for microtitre plates: Recessed well for better stability; flat surface is good for flat and round bottom plates. Fits 2/4/6 block heaters.
Blocks for PCR - plates, tubes, strips: Blocks for PCR - plates, tubes, strips: Tapered tube wells for 0,2 ml tubes. Spaced for easy access and removal.
Blocks for cuvettes: Two parallel slots fit six cuvettes in each slot, side by side for excellent stability and heat transfer.
Product Family Options
Solid blocks
Product Information
  • 説明
    Well size
    For
    穴の数
    深さ
    W×D×H
    Availability
    Price
  • Single block
    - mm
    95×76×51 mm
    1 * 1 items
  • Double block
    - mm
    95×152×57 mm
    1 * 1 items
Blocks for microtitre plates
Product Information
  • 説明
    Well size
    For
    穴の数
    深さ
    W×D×H
    Availability
    Price
  • Double block
    - mm
    96- or 384-well plate
    -
    13,5 mm
    95×152×57  mm
    1 * 1 items
Blocks for PCR – plates, tubes, strips
Product Information
  • 説明
    Well size
    For
    穴の数
    深さ
    W×D×H
    Availability
    Price
  • Single block, 10×8-PCR tube strips
    Ø 6,4 mm
    0,2 ml tubes
    80
    15,5 mm
    95×76×51  mm
    1 * 1 items
  • Single block, 64× individual PCR tubes
    Ø 6,4 mm
    0,2 ml tubes
    82
    20,2 mm
    95×76×51  mm
    1 * 1 items
  • Double block, 1×96-well PCR plate
    Ø 6,4 mm
    0,2 ml tubes
    83
    15,5 mm
    95×152×57  mm
    1 * 1 items
Blocks for cuvettes
Product Information
  • 説明
    Well size
    For
    穴の数
    深さ
    W×D×H
    Availability
    Price
  • Single block, 2×6 cuvettes (12,5 mm)
    - mm
    -
    25,4 mm
    95×76×51  mm