Orders LinkContactUsLinkComponent
654926_AMEA-BPP-CEC-campaign_page-header_CR_web_955x590px_EN_v1.jpg
プロセスを強化し、大切なものを守る。
お客様がイノベーション、コンプライアンス、そして高品質な治療薬を患者様へ迅速に届けることに集中できるよう、 クリーンルームの保護はアバントールがサポートします。
プロセスを強化し、大切なものを守る。 | Avantor
滅菌衣から消毒剤、そしてワイパーまで、アバントールはクリーンルームの完全性を維持するための、検証済みの高性能ソリューションを提供します。当社の幅広い製品ポートフォリオは、バイオ医薬品製造のあらゆる工程において、コンタミネーション管理、コンプライアンス遵守、そして運用効率化をサポートします。信頼できる製品と専門知識を基盤に、科学のイノベーションを推進し、開発期間を短縮し、高品質な治療薬を自信を持って提供することに集中できます。
クリーンルーム必須ソリューションでプロセスを完成させましょう。
content_block__img01.jpg
お客様のクリーンルーム環境に最適な製品を見つけましょう。
ガウン、洗浄、モニタリング、パッケージングなど、用途別のクリーンルーム消耗品を確認し、ワークフローに最適な製品を見つけましょう。
content_block__img02.jpg
業界別ソリューション
アバントールは、業界ごとの規制や品質要件に対応しています。バイオ医薬品、医療機器、エレクトロニクス、航空宇宙など、幅広い業界向けに厳選されたコンタミネーション管理製品と専門的なサポートを提供します。
content_block__img03.jpg
信頼できるブランド、求められる品質
実証済みのクリーンルームブランドをご覧ください。アバントールは、厳格な基準を満たすサプライヤーのみを厳選し、文書化と検証が徹底された製品をご提供します。
content_block__img04.jpg
クリーンルームのためのサステナブルな選択
環境への影響を最小限に抑えるよう設計されたクリーンルーム製品をお選びください。サステナブルな製造、配慮されたパッケージング、リサイクル可能な設計を備え、安全性とコンプライアンスも確実に維持します。
content_block__img05.jpg
プロセスを支援するサービス
コンサルティング、文書化など幅広いサービスを通じて、クリーンルームのコンプライアンス遵守と運用目標の達成を、より簡単かつ効率的にサポートします。
Sustainable-Solution.jpg
サステナブルソリューション
サステナブルな製造とパッケージ、またはリサイクル素材を使用した、より環境に配慮した安全用品およびクリーンルーム消耗品をご確認ください。
クリーンルームと制御環境を理解す
制御環境とは?
制御環境とは、専用の機器を使用して複数の環境要素をモニタリングし、制御する空間を指します。 一般的に管理される主なパラメータには以下が含まれます。
  • 微粒子(Particulates)
  • 湿度(Humidity)
  • 温度(Temperature)
  • 圧力(Pressure)
  • 区画/分離(Segregation)
クリーンルームとは?
クリーンルームは、汚染物質の量を制限し管理する制御環境であり、一定の容積内に含まれる粒子の数とサイズを基準に清浄度が定義されます。ほこり、化学蒸気、空気中の微生物、エアロゾル粒子などの汚染源を最小限に抑えるため、 定期的なテストと環境制御システムが導入されています。
高度な滅菌状態が求められる場合、製造プロセスで製品が汚染されて性能や品質が低下するのを防ぐためにクリーンルームが使用されます。クリーンルームソリューションは製造業者のニーズに応じて多様に構成され、以下のような幅広い業界で活用されています。
  • 医薬品(Pharmaceutical)
  • バイオテクノロジー(Biotech)
  • 医療機器(Medical Device)
  • ライフサイエンス(Life Sciences)
  • 航空宇宙(Aerospace)
  • 半導体製造(Semiconductor Manufacturing)
  • 光学(Optics)
  • 防衛(Military)
  • エネルギー分野(Department of Energy)
クリーンルームの清浄度基準
クリーンルームの清浄度基準は、空気 1立方フィート(ft³) または 1立方メートル(m³) に含まれる粒子数を基準に定義されます。一般的には、米国連邦規格 (Federal Standard 209E) または 国際規格 (ISO 14644-1) を使用してクリーンルームの等級が分類されます。
Federal Standard 209E では、クリーンルームを「Class 1,000」や「Class 10,000」のように表示し、0.5μm以上の粒子が1立方フィートの空気中に含まれる最大許容粒子数に基づいて等級を決定します。
ISO 14644-1 規格 では、「ISO Class 3」のようにより小さい数字を使用し、0.1μm以上の粒子が1立方メートルの空気中に含まれる最大許容粒子数を10進対数で表し、等級を定義します。
必要な実験室機器と消耗品
制御環境で必要とされる機器や消耗品は、クリーンルームの等級 (Classification) およびコンプライアンス基準によって異なります。一般的に使用される主なクリーンルーム機器および消耗品は以下の通りです。
  • 高効率微粒子空気 (HEPA) フィルター
  • 超低微粒子空気 (ULPA) フィルター
  • エアロック(Airlock)
  • エアシャワー(Air Shower)
  • 汚染物質を遮断するための特殊ガウン
  • 環境モニタリングシステム (Environmental Monitoring)
クリーンルーム101 リソースセンター
res_center--apparel.jpg
業界、規制要件、ワークフローに合わせて設計された、検証済みのクリーンルーム用衣類と手袋をご覧ください。
今すぐ確認する
res_center--workflow_planning.jpg
入室から充填、最終仕上げまで、クリーンルーム各工程でのアバントールソリューションの活用方法をご確認ください。バリデーションや調達計画の立案にも最適な資料です。
今すぐ確認する
res_center--resources.jpg
厳選されたクリーンルーム関連資料をご覧ください。等級体系、コンタミネーション管理、ベストプラクティス、バリデーションサポートに関する情報を、すべて一箇所で確認できます。
確認する
res_center--gloves.jpg
滅菌・非滅菌ニトリル手袋でクリーンルームプロセスをさらに強化しましょう。高い触覚感度、優れた耐薬品性、低発塵性を備え、ASTM、FTMS、IEST規格で検証されています。
詳しく見る
flyer-cleanroom.jpg
バイオ医薬品製造におけるコンタミネーション管理、サステナビリティ、規制動向に関するインサイトと専門家インタビューをご覧ください。
今すぐダウンロード
イノベーションに集中してください。クリーンルーム管理はアバントールにお任せください。
専門家によるサポートと信頼できるソリューションで、クリーンルームを確実に保護します。科学の進歩を推進する本来の業務に集中してください。
お問い合わせ