Order Entry
Japan
ContactUsLinkComponent
Avantor® Genesis, HPLC Columns, C8
Avantor® Genesis, HPLC Columns, C8
Supplier:  HICHROM
   Sustainable Options Available
Certificates
undefined
Avantor® Genesis, HPLC Columns, C8
Supplier:  HICHROM
   Sustainable Options Available

Specifications

  • Catalog No:
  • FM25962E
  • FM25964E
  • GEN-5C8-150D
  • FM15962E
  • FM5964
  • FK5962E
  • FH1962-2/N
  • FM10962E
  • HICHGEN-4C8-125DF
  • GEN-5C8-250D
  • FK25964E
  • Description:
  • C8
  • C8 EC
  • C8
  • C8
  • C8 EC
  • C8
  • C8
  • C8
  • C8
  • C8
  • C8 EC
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Carbon load:
  • 11%
  • 11%
  • 11%
  • 11%
  • 11%
  • 11%
  • 11%
  • 11%
  • 11%
  • 11%
  • 11%
  • Endcapped:
  • No
  • Yes
  • No
  • No
  • Yes
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Yes
  • pH range:
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • Environmental certification:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)

Specifications

Frequently Bought Together