2-Phenylpyridine per sintesi, Sigma-Aldrich®
Codice catalogo 8.40041.0025
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:25 ml
- Seq:2315
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Solubility:(20 °C) practically insoluble
- Molar Mass:155.2 g/mol
- Boiling Point:269 - 270 °C (1013 hPa)
- Vapor Pressure:- 0.5 hPa (30 °C)
- Flash Point:110 °C
- Density:1.09 g/cm3 (20 °C)
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:155.2 g/mol
Punto di ebollizione:269…270 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:76…77 °C
Densità:1,623 g/cm³ (20 °C)
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:213-763-1
UN:2810
ADR:6.1,III
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:GHS07
Numero CAS:1008-89-5
Formula:C₁₁H₉N
Numero MDL:MFCD00006280