Acido o-fosforico ≥85%, TraceSELECT™ Ultra for ultratrace analysis, Fluka™
Catalog # 64957-1L
Supplier: Honeywell Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:1 L
- Seq:5037
Specifications
Specification Test Results
- Sulfate (SO₄):Max. 5 ppm
- Ammonium (NH₄):Max. 1 ppm
- KMnO₄ reducing matter (as O):Max. 1 ppm
- Assay:85.0 - 90.0 %
- Density (D 20/4):1.691 - 1.706
- Silver (Ag):Max. 1 ppb
- Aluminium (Al):Max. 10 ppb
- Arsenic (As):Max. 2 ppb
- Gold (Au):Max. 1 ppb
- Boron (B):Max. 10 ppb
- Barium (Ba):Max. 1 ppb
- Beryllium (Be):Max. 5 ppb
- Bismuth (Bi):Max. 1 ppb
- Calcium (Ca):Max. 50 ppb
- Cadmium (Cd):Max. 1 ppb
- Cerium (Ce):Max. 0.5 ppb
- Cobalt (Co):Max. 1 ppb
- Chromium (Cr):Max. 20 ppb
- Cesium (Cs):Max. 0.5 ppb
- Copper (Cu):Max. 5 ppb
- Dysprosium (Dy):Max. 0.5 ppb
- Erbium (Er):Max. 0.5 ppb
- Europium (Eu):Max. 0.5 ppb
- Iron (Fe):Max. 100 ppb
- Gallium (Ga):Max. 0.5 ppb
- Gadolinium (Gd):Max. 1 ppb
- Germanium (Ge):Max. 1 ppb
- Hafnium (Hf):Max. 1 ppb
- Mercury (Hg):Max. 0.5 ppb
- Holmium (Ho):Max. 0.5 ppb
- Indium (In):Max. 0.5 ppb
- Iridium (Ir):Max. 0.5 ppb
- Potassium (K):Max. 10 ppb
- Lanthanum (La):Max. 0.5 ppb
- Lithium (Li):Max. 1 ppb
- Lutetium (Lu):Max. 0.5 ppb
- Magnesium (Mg):Max. 5 ppb
- Manganese (Mn):Max. 5 ppb
- Molybdenum (Mo):Max. 5 ppb
- Sodium (Na):Max. 50 ppb
- Niobium (nb):Max. 5 ppb
- Neodymium (nd):Max. 0.5 ppb
- Nickel (Ni):Max. 20 ppb
- Lead (Pb):Max. 1 ppb
- Palladium (Pd):Max. 1 ppb
- Praseodymium (Pr):Max. 0.5 ppb
- Platinum (Pt):Max. 1 ppb
- Rubidium (Rb):Max. 0.5 ppb
- Rhenium (Re):Max. 0.5 ppb
- Rhodium (Rh):Max. 0.5 ppb
- Ruthenium (Ru):Max. 0.5 ppb
- Antimony (Sb):Max. 500 ppb
- Selenium (Se):Max. 5 ppb
- Samarium (Sm):Max. 0.5 ppb
- Tin (Sn):Max. 2 ppb
- Strontium (Sr):Max. 1 ppb
- Tantalum (Ta):Max. 5 ppb
- Terbium (Tb):Max. 0.5 ppb
- Tellurium (Te):Max. 1 ppb
- Thorium (Th):Max. 0.5 ppb
- Titanium (Ti):Max. 10 ppb
- Thallium (Tl):Max. 0.5 ppb
- Thulium (Tm):Max. 0.5 ppb
- Uran (U):Max. 0.5 ppb
- Vanadium (V):Max. 1 ppb
- Tungsten (W):Max. 5 ppb
- Yttrium (Y):Max. 0.5 ppb
- Ytterbium (Yb):Max. 0.5 ppb
- Zinc (Zn):Max. 10 ppb
- Zirconium (Zr):Max. 5 ppb
- Chloride (Cl):Max. 0.5 ppm
- Nitrate (NO₃):Max. 0.5 ppm
Specification Test Results
About this item
:
:98 g/mol
Boiling Pt:158 °C (1,013 hPa)
Melting Pt:21 °C
Density:1,71 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Ambiente
EINECS:231-633-2
UN:1805
ADR:8,III
:GHS05
CAS Number:7664-38-2
Formula:H₃PO₄
MDL Number:MFCD00011340