Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
AlphaTec® 04-005 Long-Cuffed PVC Gloves
AlphaTec® 04-005 Long-Cuffed PVC Gloves
Supplier:  Ansell
New Product
Certificates
undefined
AlphaTec® 04-005 Long-Cuffed PVC Gloves
Supplier:  Ansell
New Product
Specifications
  • Catalog No:
  • ANSE04005/9
  • ANSE04005/8
  • ANSE04005/10
  • ANSE04005/11
  • Lattice/senza lattice:
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Materiale:
  • PVC/nitrile
  • PVC/nitrile
  • PVC/nitrile
  • PVC/nitrile
  • Finitura:
  • Foam
  • Foam
  • Foam
  • Foam
  • Tipo polsino:
  • Svasato
  • Svasato
  • Svasato
  • Svasato
  • Spessore palmo:
  • 1,80 mm
  • 1,80 mm
  • 1,80 mm
  • 1,80 mm
  • Antistatico:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • Approvati per il contatto con gli alimenti:
  • +
  • +
  • +
  • +