Anti-P4HA3 Rabbit Polyclonal Antibody
PRSI15-192
New Product
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:Prolyl 4-hydroxylase subunit alpha-3
- Simbolo dell'antigene:P4HA3
- Clonalità:Policlonale
- Coniugazione:Non coniugato
- Ospite:Rabbit
- Isotipo:IgG
- Reattività:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Forma:Liquid
- ID gene:283208
- Sinomini antigene:Prolyl 4-hydroxylase subunit alpha-3|Procollagen-proline,2-oxoglutarate-4-dioxygenase subunit alpha-3|P4HA3|4-PH alpha-3
- Modifica:None
- Tampone di conservazione:PBS with 0,02% sodium azide, 50% glycerol, pH 7,3
- Temperatura di conservazione:Store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles
- Concentrazione:Batch dependent
- Temperatura di spedizione:20
- Immunogeno:Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 20-110 of human P4HA3 (NP_878907.1)
- Purificazione:Affinity purification
- Tipo di conf.:Vial
- Conf:50 µl
Type: Primary
Antigen: P4HA3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat