Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
Anti-ENO1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: A6]
Anti-ENO1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: A6]
Codice catalogo PRSI54-318
Nome del fornitore:  ProSci Inc.
New Product
Anti-ENO1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: A6]
Codice catalogo PRSI54-318
Nome del fornitore:  ProSci Inc.
New Product
Specifiche
  • Tipo anticorpo:
    Primary
  • Tipo di anticorpi:
    enolase 1
  • Simbolo dell'antigene:
    ENO1
  • Clonalità:
    Monoclonale
  • Clone:
    A6
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Ospite:
    Rabbit
  • Isotipo:
    IgG kappa
  • Western blot:
    Yes
  • ID gene:
    2023
  • Sinomini antigene:
    ENO1L1|NNE|HEL-S-17|PPH|MPB1
  • Modifica:
    None
  • Tampone di conservazione:
    49% PBS, 50% Glycerol, 0,05% BSA, pH 7,2, 0,02% NaN₃
  • Temperatura di conservazione:
    Store at 4 °C for up to 6 months. Store at −20 °C long term
  • Concentrazione:
    Batch dependent
  • Temperatura di spedizione:
    20
  • Immunogeno:
    Synthetic peptides derived from human ENOA/ENO1 (DATNVGDEGGFAPNILENK)
  • Purificazione:
    Protein A purified
  • Tipo di conf.:
    Vial
  • Conf:
    100 µG
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Type: Primary
Antigen: ENO1
Clonality: Monoclonal
Clone: A6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Human, Mouse