Pipe Marker, Compressed Air
Codice catalogo BRDYN004705
Nome del fornitore: Brady
Specifiche
- Descrizione:Pipe marker, compressed air
- Dimensioni:150×12 mm
- Materiale:Poliestere
- Conf:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Individual pipe markers on map with perforated arrows, without pictogram.
- Material: Self-adhesive laminated polyester
- Colour: White on blue
- Weatherproof; UV and chemical resistant
Available in multiple sizes and on or without a liner.