Anti-TCF4/TCF7L2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: C48H11]
Catalog # CSTA2569S
Supplier: Cell Signaling
Specifications
- Tipo anticorpo:Primary
- Simbolo dell'antigene:TCF4/TCF7L2
- Clonalità:Monoclonale
- Clone:C48H11
- Ospite:Rabbit
- ImmunoPrecipitazione:Yes
- Isotipo:IgG
- Reattività:Human
- Western blot:Yes
- Seq:02
- ChIP:Yes
- Sequenza:CSSQSDVGSLHSSKHQDSKK
- Temperatura di conservazione:−20 °C
- Temperatura di spedizione:Ambient
- Applicazioni testate:CUT&RUN
- Conf:100 µl
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: TCF4/TCF7L2
Clonality: Monoclonal
Clone: C48H11
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human