Anti-NEDD4 Rabbit Polyclonal Antibody
CSTA2740S
- Tipo anticorpo:Primary
- Simbolo dell'antigene:NEDD4
- Clonalità:Policlonale
- Citometria a flusso:Yes
- Ospite:Rabbit
- ImmunoFluorescenza:Yes
- Reattività:Monkey,Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Sequenza:CGKTSLDTSNDLGPLPPGWEERTH
- Temperatura di conservazione:–20 °C
- Temperatura di spedizione:Ambient
- Conf:100 µl
Type: Primary
Antigen: NEDD4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat;Monkey