Anti-EIF2S1/eIF2-alpha (Ser52) phosphate Rabbit Polyclonal Antibody
Nome del fornitore: Cell Signaling
Certificati
Informazioni su questo articolo
Type: Primary
Antigen: EIF2S1/eIF2-alpha (Ser52) phosphate
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat;Monkey;D. melanogasterm
Specifiche
- Catalog No:
- CSTA9721L
- CSTA9721S
- Simbolo dell'antigene:
- EIF2S1/eIF2-alpha (Ser52) phosphate
- EIF2S1/eIF2-alpha (Ser52) phosphate
- Tipo anticorpo:
- Primary
- Primary
- Clonalità:
- Policlonale
- Policlonale
- Reattività:
- Monkey, Human, D. melanogasterm, Rat, Mouse
- Monkey, Human, D. melanogasterm, Rat, Mouse
- Ospite:
- Rabbit
- Rabbit
- Western blot:
- Yes
- Yes
- Sequenza:
- GMLLSELsRRRIRSC
- GMLLSELsRRRIRSC
- Temperatura di conservazione:
- −20 °C
- −20 °C
- Temperatura di spedizione:
- Ambient
- Ambient
Specifiche
Frequently Bought Together