Anti-SUZ12 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: D39F6]
CSTA3737S
- Tipo anticorpo:Primary
- Simbolo dell'antigene:SUZ12
- Clonalità:Monoclonale
- Clone:D39F6
- Citometria a flusso:Yes
- Ospite:Rabbit
- ImmunoFluorescenza:Yes
- ImmunoPrecipitazione:Yes
- Isotipo:IgG
- Reattività:Monkey,Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Seq:02
- ChIP:Yes
- Sequenza:CRVTRPGRREFNGMINGETNE
- Temperatura di conservazione:−20 °C
- Temperatura di spedizione:Ambient
- Applicazioni testate:CUT&RUN
- Conf:100 µl
Type: Primary
Antigen: SUZ12
Clonality: Monoclonal
Clone: D39F6
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Mouse;Rat;Monkey