Anti-EIF2S1/eIF2-alpha (Ser52) phosphate Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 119A11]
Supplier: Cell Signaling
Certificates
About this item
Type: Primary
Antigen: EIF2S1/eIF2-alpha (Ser52) phosphate
Clonality: Monoclonal
Clone: 119A11
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Mouse;Rat;Monkey;D. melanogasterm
Specifications
- Catalog No:
- CSTA3597S
- CSTA3597L
- Simbolo dell'antigene:
- EIF2S1/eIF2-alpha (Ser52) phosphate
- EIF2S1/eIF2-alpha (Ser52) phosphate
- Tipo anticorpo:
- Primary
- Primary
- Clonalità:
- Monoclonale
- Monoclonale
- Clone:
- 119A11
- 119A11
- Reattività:
- Monkey, Human, D. melanogasterm, Rat, Mouse
- Monkey, Human, D. melanogasterm, Rat, Mouse
- Ospite:
- Rabbit
- Rabbit
- Isotipo:
- IgG
- IgG
- Western blot:
- Yes
- Yes
- ImmunoChimica:
- Yes
- Yes
- ImmunoPrecipitazione:
- Yes
- Yes
- Sequenza:
- GMLLSELsRRRIRSC
- GMLLSELsRRRIRSC
- Temperatura di conservazione:
- −20 °C
- −20 °C
- Temperatura di spedizione:
- Cold
- Cold