Cassetta per test rapido IgG/IgM COVID-19
Catalog # 720-2967
Supplier: SURESCREEN
CAS Number:
Specifications
- Conf:25
- Descrizione:Test rapido per Coronavirus COVID-19
Specifications
About this item
Un test rapido per il rilevamento qualitativo degli anticorpi (IgG e IgM) SARS-CoV-2 nel sangue intero, nel siero o nel plasma. Solo per uso diagnostico professionale in vitro.
La cassetta per il test rapido IgG/IgM COVID-19 (sangue intero/siero/plasma) è un test immunologico cromatografico rapido per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgG e IgM SARS-CoV-2 nel sangue intero, nel siero o nel plasma umano, come aiuto nella diagnosi delle infezioni primarie e secondarie da SARS-CoV-2.
Caution: Not for self-testing. The test is intended for professional in vitro diagnostic use by health care professionals only.