N,N-Dimetilformammide ≥99.99995% (trace metals basis), TraceSELECT™ for inorganic trace analysis, Riedel-de Haën™
72781-1L
:
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:1 L
- Seq:5037
- Assay (GC):Min. 99.8 %
- Density (D 20/4):0.947 - 0.949
- Silver (Ag):Max. 0.5 ppb
- Aluminium (Al):Max. 1 ppb
- Gold (Au):Max. 0.5 ppb
- Barium (Ba):Max. 0.5 ppb
- Beryllium (Be):Max. 0.5 ppb
- Bismuth (Bi):Max. 0.5 ppb
- Calcium (Ca):Max. 20 ppb
- Cadmium (Cd):Max. 0.5 ppb
- Cerium (Ce):Max. 0.5 ppb
- Cobalt (Co):Max. 0.5 ppb
- Chromium (Cr):Max. 1 ppb
- Cesium (Cs):Max. 0.5 ppb
- Copper (Cu):Max. 1 ppb
- Iron (Fe):Max. 5 ppb
- Gallium (Ga):Max. 0.5 ppb
- Germanium (Ge):Max. 0.5 ppb
- Indium (In):Max. 0.5 ppb
- Iridium (Ir):Max. 0.5 ppb
- Potassium (K):Max. 10 ppb
- Lithium (Li):Max. 0.5 ppb
- Magnesium (Mg):Max. 5 ppb
- Manganese (Mn):Max. 0.5 ppb
- Molybdenum (Mo):Max. 0.5 ppb
- Sodium (Na):Max. 200 ppb
- Nickel (Ni):Max. 1 ppb
- Lead (Pb):Max. 0.5 ppb
- Palladium (Pd):Max. 0.5 ppb
- Platinum (Pt):Max. 0.5 ppb
- Rubidium (Rb):Max. 0.5 ppb
- Rhodium (Rh):Max. 0.5 ppb
- Ruthenium (Ru):Max. 0.5 ppb
- Antimony (Sb):Max. 0.5 ppb
- Tin (Sn):Max. 0.5 ppb
- Strontium (Sr):Max. 0.5 ppb
- Titanium (Ti):Max. 1 ppb
- Thallium (Tl):Max. 0.5 ppb
- Uran (U):Max. 0.5 ppb
- Vanadium (V):Max. 0.5 ppb
- Zinc (Zn):Max. 1 ppb
- Zirconium (Zr):Max. 0.5 ppb
- Explosion Limit:15.2 %
:
:73.09 g/mol
:152-153 °C (1,013 hPa)
:152…153 °C (1,013 hPa)
:-61 °C
:–61 °C
:0,94 g/cm³ (20 °C)
:Ambiente
:200-679-5
:2265
:3,III
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:68-12-2
:HCON(CH₃)₂
:MFCD00003284