Dimetilsolfossido ≥99.9% (by GC), CHROMASOLV™ per cromatografia di spazio di testa, Riedel-de Haën™
Catalog # 51779-2.5L
Supplier: Honeywell Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:Glass bottle
- Conf:2,5 L
- Seq:5096
- Environmentally Preferable:Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
- Certificazione ambientale:Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
Specifications
Specification Test Results
- Assay (GC):Min. 99.9 %
- Refractive index (n 20/D):1.477 - 1.480
- Water (Karl Fischer):Max. 0.04 %
- UV-transmittance at 268 nm:Min. 30 %
- UV-transmittance at 275 nm:Min. 60 %
- UV-transmittance at 300 nm:Min. 85 %
- UV-transmittance at 350 nm:Min. 95 %
- UV-transmittance from 400 nm:Min. 98 %
- Suitability for the GC Headspace:complying
- Vapor Pressure:0.42 mmHg ( 20 °C)
- Explosion Limit:42 %, 63 °F
Specification Test Results
About this item
:
:78.14 g/mol
Merck Index:13,03285
Boiling Pt:189 °C
Density:1,104 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Ambiente
EINECS:200-664-3
CAS Number:67-68-5
Formula:(CH₃)₂SO
MDL Number:MFCD00002089