Ammonio 1000 mg/L in acqua (da (NH₄)Cl) Certipur® Standard monoelemento per cromatografia ionica, Supelco®
Catalog # 1.19812.0500
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:1000 (mg/l)
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:500 mL
- Descrizione:Ammoniaca
- M-Clarity quality level:MQ100
- Indice:NH₄Cl in H₂O
Specifications
About this item
Certifications: Tracciabile a SRM da NIST