Test kit, fotometrico, Molibdeno, test in cuvetta LCK
Catalog # 705-3049
Supplier: Hach
CAS Number:
Specifications
- Metodo chimico:Acido tioglicolico
- Conf:24 Tests
- Descrizione:Molibdeno
- Seq:240
- Tipo:LCK330
- Per strumento:DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
- Range di misura:3 - 300 mg/l Mo
Specifications
About this item
Reagenti predosati per la massima sicurezza.
- Risultati precisi e affidabili
- Massima sicurezza per gli utenti grazie al sistema chiuso e alla quantità ridotta di reagenti
- Dosaggio dei reagenti pratico e senza errori
- Etichetta con codice a barre per riconoscimento automatico nel fotometro
- Differenziazione tra i test e i range di misura tramite codifica a colori
Temperatura di stoccaggio: 2 - 8 °C (conservare in luogo fresco)