Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
Anti-MUC1 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: GP1.4 E29]
 :  Biotium
Anti-MUC1 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: GP1.4 E29]
 :  Biotium
  • Catalog No:
  • BNCB0743-500
  • BNCB0743-100
  • Simbolo dell'antigene:
  • MUC1
  • MUC1
  • Tipo di anticorpi:
  • Mucin 1 / EMA / Episialin / CD227
  • Mucin 1 / EMA / Episialin / CD227
  • Tipo anticorpo:
  • Primary
  • Primary
  • Clonalità:
  • Monoclonale
  • Monoclonale
  • Coniugazione:
  • Biotina
  • Biotina
  • Clone:
  • Clone GP1.4 E29
  • Clone GP1.4 E29
  • Reattività:
  • Human
  • Human
  • Ospite:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID gene:
  • 89603
  • 89603
  • Isotipo:
  • IgGs
  • IgGs
  • ImmunoChimica:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoFluorescenza:
  • Yes
  • Concentrazione:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Tampone di conservazione:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
Frequently Bought Together