Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® Excel® C18-Amide, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 5 µm
 :  Avantor
undefined
Avantor® ACE® Excel® C18-Amide, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 5 µm
 :  Avantor
  • Catalog No:
  • EXL-1212-1546U
  • EXL-1212-1046U
  • EXL-1212-1503U
  • EXL-1212-1003U
  • EXL-1212-1002U
  • EXL-1212-2546U
  • EXL-1212-1502U
  • EXL-1212-2503U
  • EXL-1212-0546U
  • EXL-1212-2502U
  • EXL-1212-0503U
  • EXL-1212-0502U
  • Environmentally Preferable:
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Carico di carbonio:
  • 16,4%
  • 16,4%
  • 16,4%
  • 16,4%
  • 16,4%
  • 16,4%
  • 16,4%
  • 16,4%
  • 16,4%
  • 16,4%
  • 16,4%
  • 16,4%
  • Con endcapping:
  • Pressione max.:
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • Range di pH:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Area superficiale:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • Codice USP:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • Certificazione ambientale:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
Guard cartridge holders and accessories