Cover glasses, Corning®
Nome del fornitore: Corning
Certificati
Informazioni su questo articolo
Special, optically clear, water-white, borosilicate cover glass is resistant to surface attachment or weathering and will remain clear for extended periods of time.
- Designed for use in general laboratory microscopy
Nonsterile.
Specifiche
- Catalog No:
- CORN2975-246
- CORN2975-223
- CORN2975-245
- CORN2975-224
- CORN2975-225
- CORN2975-243
- CORN2975-244
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:
- I-RECs, ISO 14001 - Monterrey
- I-RECs, ISO 14001 - Monterrey
- I-RECs, ISO 14001 - Monterrey
- I-RECs, ISO 14001 - Monterrey
- I-RECs, ISO 14001 - Monterrey