Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
Membrane per blotting, Amersham™ Hybond™ SEQ 0.2 PVDF
Membrane per blotting, Amersham™ Hybond™ SEQ 0.2 PVDF
  10600030.
 :  Cytiva
undefined
Membrane per blotting, Amersham™ Hybond™ SEQ 0.2 PVDF
  10600030.
 :  Cytiva
  • Descrizione:
    PVDF blotting membranes, roll, pore size 0,2 µm
  • Dimensioni:
    260 mm × 4 m
  • Seq:
    01
  • Conf:
    1
Amersham™ Hybond™ SEQ 0.2 PVDF è una membrana idrofobica con pori da 0,2 µm progettata specificamente per le applicazioni di sequenziamento di proteine. La dimensione ridotta dei pori di questa membrana minimizza il "blow-through" e aumenta la capacità legante per proteine con un'ampia varietà di pesi molecolari.
  • Efficiente cattura delle proteine durante i trasferimenti per una perdita di campione minima
  • Elevata ritenzione delle proteine, anche dopo operazioni di lavaggio aggressive
  • I pori da 0,2 μm assicurano una maggiore area superficiale, con conseguente migliore capacità legante delle proteine a basso peso molecolare
  • Capacità legante per proteine oltre 200 μg/cm² per un facile rilevamento del segnale
  • Disponibili nei formati pretagliati più diffusi
  • Resistenza agli agenti chimici necessaria per sequenziamento N-terminale