Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
Schüttelinkubator, Typ WIS-ML 04, ohne Beleuchtung, vier Ebenen mit separaten Steuereinheiten, Temp.-Bereich: 10°C - 60°C +/-0,2°C bei 37°C, mit Kühlung, Kreisbewegung 30-250 U/min., mit digitaler Controlanzeige und Back-Light System, Timer: 99 hr. / 1 * 1 items
Catalog # WITGDH.WIS03004
Supplier:  witeg Labortechnik
New Product
Schüttelinkubator, Typ WIS-ML 04, ohne Beleuchtung, vier Ebenen mit separaten Steuereinheiten, Temp.-Bereich: 10°C - 60°C +/-0,2°C bei 37°C, mit Kühlung, Kreisbewegung 30-250 U/min., mit digitaler Controlanzeige und Back-Light System, Timer: 99 hr. / 1 * 1 items
Catalog # WITGDH.WIS03004
Supplier:  witeg Labortechnik