Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
Mix 6 acides Acide fluorhydrique (HF) 40% ? 133 µL Acide chlorhydrique (HCl) 37% ? 91 µL Acide sulfurique (H?SO?) 96% ? 17 µL Acide phosphorique 85% --> 35µL 450 mg de formique VWR 20318.** soit 366.85µL 500 mg d'acétique VWR 20104.** soit 476.64 µL 1 * 500 mL
Codice catalogo PRLS90430.260
Supplier:  PROLABO CMP
New Product
Mix 6 acides Acide fluorhydrique (HF) 40% ? 133 µL Acide chlorhydrique (HCl) 37% ? 91 µL Acide sulfurique (H?SO?) 96% ? 17 µL Acide phosphorique 85% --> 35µL 450 mg de formique VWR 20318.** soit 366.85µL 500 mg d'acétique VWR 20104.** soit 476.64 µL 1 * 500 mL
Codice catalogo PRLS90430.260
Supplier:  PROLABO CMP