Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
Teilung 930-1000ml in 1/1ml Kl. B Hals. D.30x2mm Rand geschliffen Gesamthöhe ca. 270mm für Luftmessung in Milch/Rahm 1 * 1 ST
Catalog # NEUB0295-11-0930
New Product
Teilung 930-1000ml in 1/1ml Kl. B Hals. D.30x2mm Rand geschliffen Gesamthöhe ca. 270mm für Luftmessung in Milch/Rahm 1 * 1 ST
Catalog # NEUB0295-11-0930