Der großflächige Allrounder bis zu 15 kg Dieser Orbitalschüttler ermöglicht alles, was das Herz begehrt. Von einem einzigartigen, sehr breiten Angebot an Umdrehungsgeschwindigkeiten (1 bis 530 U/Min) über den Timer (1 Min bis 999 h 59 Min) bis zu ein 1 * 1 ST
Catalog # HEID546-11404-00
Nome del fornitore: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG