Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Werkbänke in ultrareiner Atmosphäre Captair Flow 483 Smart Konfiguration der filter: 1C1P Filtrationsfehleralar m: S Rückseite: Standard Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + Standard Arbeitsplatte: Trespa® TopL v 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAF646F01011C21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Werkbänke in ultrareiner Atmosphäre Captair Flow 483 Smart Konfiguration der filter: 1C1P Filtrationsfehleralar m: S Rückseite: Standard Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + Standard Arbeitsplatte: Trespa® TopL v 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAF646F01011C21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE