Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 2P1C Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Transparen t Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + linke Abfallschleuse Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA666J02022A21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 2P1C Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Transparen t Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + linke Abfallschleuse Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA666J02022A21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE