Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 1P2C Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA666D03013A21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 1P2C Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA666D03013A21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE