Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 1P2C Rückseite: Standard Frontscheibe und Seitenwänd e: Klappbare Frontscheibe + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
  ERLAAA666D00012C21
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 1P2C Rückseite: Standard Frontscheibe und Seitenwänd e: Klappbare Frontscheibe + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
  ERLAAA666D00012C21