Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 1P1C Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Reverso + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromversorgung: EU Ve 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA666C03015C21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 1P1C Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Reverso + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromversorgung: EU Ve 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA666C03015C21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE